Learn More
Phtalocyanine d’oxyde de vanadium(IV), Thermo Scientific Chemicals
34.17€ - 319.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13930-88-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C32H16N8OV |
Poids moléculaire (g/mol) | 579.476 |
Numéro MDL | MFCD00041966 |
Clé InChI | YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oxyvanadium phthalocyanine, vanadium iv oxide phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, vopc, vanadyl iv phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, dye content >90 % |
CID PubChem | 2735160 |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O=[V+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039587.02 |
0.5 g |
34.17€
0.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11394497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039587.04 |
2 g |
76.98€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039587.09 |
10 g |
319.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as an organic light-emitting diode intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13930-88-6 | |
579.476 | |
YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N | |
2735160 |
C32H16N8OV | |
MFCD00041966 | |
oxyvanadium phthalocyanine, vanadium iv oxide phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, vopc, vanadyl iv phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, dye content >90 % | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O=[V+2] |
Spécification
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine | |
Bleu à violet | |
C32H16N8OV | |
UN3285 | |
Insoluble in water. | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O=[V+2] | |
2735160 |
13930-88-6 | |
Cristalline | |
MFCD00041966 | |
oxyvanadium phthalocyanine, vanadium iv oxide phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, vopc, vanadyl iv phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, dye content >90 % | |
YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N | |
579.476 | |
579.45 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉ DE VANADIUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-700-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante