Learn More
Méso-tétraphénylporphine à l’oxyde de vanadium(IV), Thermo Scientific Chemicals
54.50€ - 186.00€
Identifiants chimiques
CAS 14705-63-6
Formule moléculaire C44H30N4O2V
Poids moléculaire (g/mol) 697.692
Numéro MDL MFCD00012154
Clé InChI LRQXAIDMLNPKOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine vanadium iv oxide
CID PubChem 131699123
Nom IUPAC Oxygène(2-) ; 5,10,15,20-tétraphényl-21,22-dihydroporphyrine ; vanadium(4+)
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=CC=C(N4)C(=C5C=CC(=N5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)N3.[O-2].[O-2].[V+4]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11460231
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039583.MC
100 mg
54.50€
100mg
11314497
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039583.ME
500 mg
186.00€
500mg
Description
Description
It is used for research in catalysis. Thin films of VOTPP may be used in detecting methane gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14705-63-6
697.692
LRQXAIDMLNPKOR-UHFFFAOYSA-N
131699123
C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=CC=C(N4)C(=C5C=CC(=N5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)N3.[O-2].[O-2].[V+4]
C44H30N4O2V
MFCD00012154
5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine vanadium iv oxide
Oxygène(2-) ; 5,10,15,20-tétraphényl-21,22-dihydroporphyrine ; vanadium(4+)
Spécification
Vanadium(IV) oxide meso-tetraphenylporphine
Violet
C44H30N4O2V
5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine vanadium iv oxide
LRQXAIDMLNPKOR-UHFFFAOYSA-N
Oxygène(2-) ; 5,10,15,20-tétraphényl-21,22-dihydroporphyrine ; vanadium(4+)
131699123
Odorless
14705-63-6
Cristalline
MFCD00012154
Insoluble in water.
C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=CC=C(N4)C(=C5C=CC(=N5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)N3.[O-2].[O-2].[V+4]
697.692
679.67
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante