Learn More
Fluorure de vanadium(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
53.00€ - 229.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10049-16-8 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00042554 |
Synonyme | vanadium iv fluoride, acmc-20aja2, vanadium 4+ tetrafluoride, vanadium 4+ ion tetrafluoride, fluoride, fluoride, fluoride, vanadium salt, fluoride |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011543.06 |
5 g |
53.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011543.14 |
25 g |
229.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Vanadium(IV) fluoride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10049-16-8 | |
MFCD00042554 | |
vanadium iv fluoride, acmc-20aja2, vanadium 4+ tetrafluoride, vanadium 4+ ion tetrafluoride, fluoride, fluoride, fluoride, vanadium salt, fluoride |
Spécification
Vanadium(IV) fluoride | |
10049-16-8 | |
Poudre | |
MFCD00042554 | |
vanadium iv fluoride, acmc-20aja2, vanadium 4+ tetrafluoride, vanadium 4+ ion tetrafluoride, fluoride, fluoride, fluoride, vanadium salt, fluoride | |
126.94 | |
Moisture sensitive |
325°C (decomposition) | |
Jaune à marron | |
VF4 | |
UN2923 | |
Soluble in water (blue color), acetone (deep green color), and glacial acetic acid (blue-green color) | |
95% | |
2.975 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H314-H318
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311+H331-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-171-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only