Learn More
Oxyde de vanadium(III), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
93.67€ - 285.42€
Identifiants chimiques
CAS 1314-34-7
Formule moléculaire O3V2
Poids moléculaire (g/mol) 149.88
Numéro MDL MFCD00011455
Clé InChI KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis
CID PubChem 518710
SMILES O=[V]O[V]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11351659
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012301.30
250 g
93.67€
250g
11341659
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012301.A1
1 kg
285.42€
1kg
Description
Description
Vanadium(III) oxide catalyzes the direct fluorination reactions. It is used in the coating of carbon nanotubes and as an electrode in lithium ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1314-34-7
149.88
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
518710
O3V2
MFCD00011455
vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis
O=[V]O[V]=O
Spécification
Vanadium(III) oxide
1314-34-7
Poudre
O3V2
vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Oxo[(oxovanadio)oxy]vanadium
518710
Odorless
1970°C
Noir
95%
MFCD00011455
Insoluble in water
O=[V]O[V]=O
149.88
149.88
4.87
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P321-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H302-H311-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-230-9
missing translation for 'rtecsNumber' : YW3050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Vanadium(III) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Vanadium oxide