Learn More
Fluorure de vanadium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
138.69€ - 3366.75€
Identifiants chimiques
CAS | 10049-12-4 |
---|---|
Formule moléculaire | F3V |
Poids moléculaire (g/mol) | 107.94 |
Numéro MDL | MFCD00042553 |
Clé InChI | PASVSMBJEYQYSN-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | Vanadium trifluoride |
Nom IUPAC | vanadium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[V+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
081115.04 |
2 g |
138.69€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
081115.09 |
10 g |
678.38€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11334919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
081115.18 |
50 g |
3366.75€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Employed in oxygen-sensitive applications, such as metal production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10049-12-4 | |
107.94 | |
PASVSMBJEYQYSN-UHFFFAOYSA-K | |
vanadium(3+) trifluoride |
F3V | |
MFCD00042553 | |
Vanadium trifluoride | |
[F-].[F-].[F-].[V+3] |
Spécification
Vanadium (III) fluoride | |
10049-12-4 | |
F3V | |
UN2923 | |
Vanadium trifluoride | |
PASVSMBJEYQYSN-UHFFFAOYSA-K | |
vanadium(3+) trifluoride | |
107.94 | |
Moisture sensitive |
≥1406°C | |
Poudre | |
MFCD00042553 | |
14,9922 | |
Practically insoluble in water, acetone, and glacial acetic acid | |
[F-].[F-].[F-].[V+3] | |
107.94 | |
98% | |
3.363 g/mL at 19°C |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H330-H314-H318
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301-H314-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES CORROSIFS, TOXIQUES, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-169-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only