Learn More
Chlorure de vanadium(III), 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
80.20€ - 399.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7718-98-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3V |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.29 |
Numéro MDL | MFCD00011454 |
Clé InChI | HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K |
CID PubChem | 62647 |
Nom IUPAC | trichlorure de vanadium |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11321579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014039.09 |
10 g |
80.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11311579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014039.18 |
50 g |
399.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Vanadium(III) chloride acts as an intermediate in organic synthesis and in the manufacture of organic light emitting diodes. It acts as a precursor to other vanadium(III) complexes. Further, it is used in the preparation of vanadium dichloride and organovanadium compounds. In addition to this, it serves as a catalyst in the production of ethylene propylene diene monomer rubber and polyethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7718-98-1 | |
157.29 | |
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorure de vanadium |
Cl3V | |
MFCD00011454 | |
62647 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3] |
Spécification
Vanadium(III) chloride | |
99% (metals basis) | |
MFCD00011454 | |
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorure de vanadium | |
62647 | |
Light and moisture sensitive |
7718-98-1 | |
Cl3V | |
Soluble in tetrahydrofuran,alcohol,ether and hydrocarbons. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3] | |
157.29 | |
157.3 | |
3 g/mL |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-744-6
missing translation for 'rtecsNumber' : YW2800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only