Learn More
Feuille de vanadium, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336948
Click to view available options
Quantité:
50 x 150 mm
150 x 200 mm
Forme : env. 13 g/50 x 150 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-62-2
Formule moléculaire V
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
Numéro MDL MFCD00011453
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CID PubChem 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nom IUPAC vanadium
SMILES [V]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray foil
Densité 6.11g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Quantité 150 x 200 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur