Learn More
Carbure de vanadium, 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
65.60€ - 190.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12070-10-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CV |
Poids moléculaire (g/mol) | 62.95 |
Numéro MDL | MFCD00049698 |
Clé InChI | ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | methanidylidynevanadiumylium |
SMILES | [C-]#[V+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11376508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012141.14 |
25 g |
65.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11366508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012141.22 |
100 g |
190.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Vanadium carbide is used as an additive to tungsten carbide to fine the carbide crystals to improve the property of the cermets. It used in cutting tools and the steel industry. Used as material for research in electronics. Used anode materials for lithium ion batteries, and in supercapacitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12070-10-9 | |
62.95 | |
ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N | |
[C-]#[V+] |
CV | |
MFCD00049698 | |
methanidylidynevanadiumylium |
Spécification
Vanadium carbide | |
12070-10-9 | |
Poudre | |
CV | |
Insoluble in water. | |
[C-]#[V+] | |
62.95 | |
Odorless |
2810°C | |
Noir | |
99% metal basis | |
MFCD00049698 | |
ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N | |
methanidylidynevanadiumylium | |
62.95 |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-122-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only