Learn More
Granulé coulé à l’arc de vanadium, 15,9 mm (0,63 po) de diamètre, Thermo Scientific™
Code produit. 15432157
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium arc-cast pellet
Note relative au nom 15.9mm (0.63 in.) dia.
CAS 7440-62-2
Formule moléculaire V
Numéro MDL MFCD00011453
Quantité 1 Pc.
Synonyme dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [V]
Nom IUPAC vanadium
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
CID PubChem 23990
ChEBI CHEBI:35170
Odeur Odorless
Poids ≈10g/piece
Forme Pieces