Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur cannelé à sanitaire Value Plastics
Fabriqués en polypropylène exempt d’ingrédients d’origine animale, ces adaptateurs offrent une bonne résistance chimique et peuvent être stérilisés par irradiation aux rayons gamma.
Marque: Cole-Parmer™ 31513-55
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ces adaptateurs sont parfaits pour passer des colliers de raccord sanitaire à un raccord cannelé pour tubulure flexible
- Les adaptateurs sont dotés d’une surface de flux radiée contrôlée à 15 micron Ra pour garantir un débit fluide et ininterrompu et aucune accumulation de particules.
- Pas d’angles vifs dans le passage d’écoulement, le nettoyage est très facile.
- Aucune documentation BSE n’est requise.
- Les matériaux satisfont les critères USP Classe VI.
- Disponibles avec des raccords cannelés 3/8 po ou 1/2 po et des colliers de raccord sanitaire 3/4 po mini ou 1-1/2 po standard.
Spécification
Adaptateur cannelé / sanitaire, 1/4 po de dia. int.à 1-1/2 po, ADCF-PP | |
Adaptateur cannelé x adaptateur sanitaire | |
Ooxyde d’éthylène (ETO) ou gamma | |
Polypropylène |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Adaptateur cannelé à sanitaire Value Plastics > 1/4 po à 1-1/2 po de dia. int.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu