Learn More
OHAUS™ Balance Valor™ 2000
La balance OHAUS™ Valor™ 2000 offre de grands affichages LED à l’avant et à l’arrière, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements secs ou des zones de lavage.
Marque: OHAUS™ 30072318
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliLe clavier robuste en PC offre une protection contre les couteaux et autres instruments tranchants utilisés dans les applications de préparation, de transformation et de portionnement des aliments/liliGrâce à sa structure unique étanche IP68 la balance Valor 2000 certifiée NSF, évacue l’humidité lorsqu’elle est utilisée dans des conditions humides/liliLe temps de stabilisation est inférieur à une demi-seconde/liliLes grands affichages LED à l’avant et à l’arrière permettent une visualisation facile afin que deux opérateurs puissent partager une balance/li/ul![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
50 heures d’utilisation avec batterie rechargeable | |
15,00 kg | |
2,000000 g | |
V22XWE15T | |
2,000000 g | |
-10°C à +40°C | |
256 x 288 x 124 mm |
Boîtier en ABS avec plateforme en acier inox (PW), boîtier et plateforme en acier inox (XW), indicateur de niveau initial | |
Double LED | |
2,000000 g | |
IPX8 | |
0,500 s | |
Gramme, kilogramme, once, livre, livre:once | |
5,000 kg |