Learn More
Chlorure de valéryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
42.40€ - 247.00€
Identifiants chimiques
CAS | 638-29-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.58 |
Numéro MDL | MFCD00000757 |
Clé InChI | XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | valeryl chloride, valeroyl chloride, valerylchloride, n-valeryl chloride, n-pentanoyl chloride, n-valeroyl chloride, pentanoic acid chloride, n-pentoyl chloride, valerylchlorid, valeroylchloride |
CID PubChem | 61186 |
Nom IUPAC | Chlorure de pentanoyle |
SMILES | CCCCC(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10194320
|
Thermo Scientific Acros
169121000 |
100 g | Flacon en verre |
42.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13408408
|
Thermo Scientific Acros
169120010 |
1 kg | Flacon en verre |
247.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
638-29-9 | |
120.58 | |
XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N | |
61186 | |
CCCCC(Cl)=O |
C5H9ClO | |
MFCD00000757 | |
valeryl chloride, valeroyl chloride, valerylchloride, n-valeryl chloride, n-pentanoyl chloride, n-valeroyl chloride, pentanoic acid chloride, n-pentoyl chloride, valerylchlorid, valeroylchloride | |
Chlorure de pentanoyle |
Spécification
Valeryl chloride | |
638-29-9 | |
Incolore à jaune | |
125.0°C to 127.0°C | |
Authentique | |
C5H9ClO | |
1.4190 to 1.4210 | |
02,301 | |
valeryl chloride, valeroyl chloride, valerylchloride, n-valeryl chloride, n-pentanoyl chloride, n-valeroyl chloride, pentanoic acid chloride, n-pentoyl chloride, valerylchlorid, valeroylchloride | |
XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de pentanoyle | |
61186 | |
98% |
98% | |
-110.0°C | |
0.9900g/mL | |
32°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)3COCl | |
MFCD00000757 | |
0.99 | |
Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
CCCCC(Cl)=O | |
120.58 | |
120.58 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Laver le visage, les mains et toute peau exposée soigneusement après manipulation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-330-1
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Valeryl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.