Learn More
Chlorure de valéryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.30€ - 349.00€
Identifiants chimiques
CAS | 638-29-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.58 |
Numéro MDL | MFCD00000757 |
Clé InChI | XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | valeryl chloride, valeroyl chloride, valerylchloride, n-valeryl chloride, n-pentanoyl chloride, n-valeroyl chloride, pentanoic acid chloride, n-pentoyl chloride, valerylchlorid, valeroylchloride |
CID PubChem | 61186 |
Nom IUPAC | pentanoyl chloride |
SMILES | CCCCC(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11445247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22637.18 |
50 g |
31.30€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22637.30 |
250 g |
92.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11435247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22637.0B |
1000 g |
349.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Valeryl chloride is an intermediate for pharmaceuticals, agrochemicals, surfactants, fragrances, electronic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de valéryle est un intermédiaire pour les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques, les surfactants, les parfums, les produits chimiques électroniques.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau. Soluble dans l’éther, le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, des alcools.
Identifiants chimiques
638-29-9 | |
120.58 | |
XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N | |
61186 | |
CCCCC(Cl)=O |
C5H9ClO | |
MFCD00000757 | |
valeryl chloride, valeroyl chloride, valerylchloride, n-valeryl chloride, n-pentanoyl chloride, n-valeroyl chloride, pentanoic acid chloride, n-pentoyl chloride, valerylchlorid, valeroylchloride | |
pentanoyl chloride |
Spécification
Valeryl chloride | |
-110°C | |
32°C (89°F) | |
C5H9ClO | |
UN2502 | |
valeryl chloride, valeroyl chloride, valerylchloride, n-valeryl chloride, n-pentanoyl chloride, n-valeroyl chloride, pentanoic acid chloride, n-pentoyl chloride, valerylchlorid, valeroylchloride | |
CCCCC(Cl)=O | |
120.58 | |
120.58 |
638-29-9 | |
125°C to 127°C | |
Acrid | |
MFCD00000757 | |
506293 | |
XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N | |
pentanoyl chloride | |
61186 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226-H302-H332
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
GHS P Statement
P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE DE VALÉRYLE
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.