Learn More
Valérophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
43.10€ - 507.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1009-14-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.23 |
Numéro MDL | MFCD00009480 |
Clé InChI | XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci |
CID PubChem | 66093 |
ChEBI | CHEBI:36812 |
Nom IUPAC | 1-phénylpentan-1-one |
SMILES | CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11468793
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10525.14 |
25 g |
43.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11478793
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10525.22 |
100 g |
120.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488793
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10525.36 |
500 g |
507.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Valerophenone is used as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa valérophénone est utilisée comme intermédiaire des cristaux liquides.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et les plastiques. Stocker à température ambiante avec une ventilation adéquate.
Identifiants chimiques
1009-14-9 | |
162.23 | |
XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N | |
66093 | |
1-phénylpentan-1-one |
C11H14O | |
MFCD00009480 | |
valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci | |
CHEBI:36812 | |
CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
Valerophenone | |
°C to 9°C | |
244°C to 245°C | |
99% | |
1.5143 | |
1907717 | |
Insoluble in water. | |
CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
162.23 | |
CHEBI:36812 | |
99% |
1009-14-9 | |
0.978 g/mL | |
102°C (215°F) | |
C11H14O | |
MFCD00009480 | |
valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci | |
XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N | |
1-phénylpentan-1-one | |
66093 | |
162.23 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 213-767-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only