Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide valérique, 99 %
35.28€ - 90.45€
Identifiants chimiques
CAS | 109-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.133 |
Numéro MDL | MFCD00004413 |
Clé InChI | NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n |
CID PubChem | 7991 |
ChEBI | CHEBI:17418 |
Nom IUPAC | acide pentanoïque |
SMILES | CCCCC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10123100
|
Thermo Scientific Chemicals
149570050 |
5 ml | Flacon en verre |
35.28€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10686584
|
Thermo Scientific Chemicals
149571000 |
100 ml | Flacon en verre |
39.80€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10316600
|
Thermo Scientific Chemicals
149570010 |
1 L | Flacon en verre |
58.79€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10686394
|
Thermo Scientific Chemicals
149570025 |
2,5 L | Flacon en verre |
90.45€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
109-52-4 | |
102.133 | |
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N | |
7991 | |
acide pentanoïque |
C5H10O2 | |
MFCD00004413 | |
valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n | |
CHEBI:17418 | |
CCCCC(=O)O |
Spécification
Valeric acid | |
-20,0°C à +18,0°C | |
Incolore à jaune | |
C5H10O2 | |
MFCD00004413 | |
15, 10090 | |
Solubilité dans l’eau :40 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool et l’éther | |
CCCCC(=O)O | |
102.133 | |
CHEBI:17418 | |
99% | |
86°C | |
Liquide | |
0,94 |
109-52-4 | |
185,0°C | |
99% | |
CH3(CH2)3CO2H | |
02, 299 | |
valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n | |
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N | |
acide pentanoïque | |
7991 | |
102.13 | |
0,9400 g/ml | |
Authentique | |
1,4070 à 1,4100 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
danger
- Valeric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Pentanoic acid
RUO – Research Use Only