Learn More
Valéraldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
22.80€ - 81.30€
Identifiants chimiques
CAS | 110-62-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.13 |
Numéro MDL | MFCD00007026 |
Clé InChI | HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | valeraldehyde, n-pentanal, n-valeraldehyde, valeric aldehyde, valeral, valeryl aldehyde, amylaldehyde, butyl formal, amyl aldehyde, valeric acid aldehyde |
CID PubChem | 8063 |
ChEBI | CHEBI:84069 |
Nom IUPAC | pentane |
SMILES | CCCCC=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10715041
|
Thermo Scientific Acros
149561000 |
100 mL | Flacon en verre |
22.80€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10356550
|
Thermo Scientific Acros
149562500 |
250 mL | Flacon en verre |
29.70€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10666164
|
Thermo Scientific Acros
149560010 |
1 L | Flacon en verre |
81.30€
1L |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
110-62-3 | |
86.13 | |
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N | |
8063 | |
pentane |
C5H10O | |
MFCD00007026 | |
valeraldehyde, n-pentanal, n-valeraldehyde, valeric aldehyde, valeral, valeryl aldehyde, amylaldehyde, butyl formal, amyl aldehyde, valeric acid aldehyde | |
CHEBI:84069 | |
CCCCC=O |
Spécification
Valeraldehyde | |
110-62-3 | |
0.8070g/mL | |
12°C | |
C5H10O | |
1.3900 to 1.3950 | |
01, 676 | |
0.807 | |
Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, propylene glycol and, many organic solvents | |
CCCCC=O | |
86.13 | |
CHEBI:84069 | |
86.13 |
98% | |
-92.0°C | |
103.0°C | |
96% min. (GC) | |
CH3(CH2)3CHO | |
MFCD00007026 | |
15, 10088 | |
valeraldehyde, n-pentanal, n-valeraldehyde, valeric aldehyde, valeral, valeryl aldehyde, amylaldehyde, butyl formal, amyl aldehyde, valeric acid aldehyde | |
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N | |
pentane | |
8063 | |
0.6 mPa.s (20°C) | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-784-4
missing translation for 'rtecsNumber' : YV3600000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only