Learn More
Valéraldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10356550
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-62-3
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00007026
Clé InChI HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme valeraldehyde, n-pentanal, n-valeraldehyde, valeric aldehyde, valeral, valeryl aldehyde, amylaldehyde, butyl formal, amyl aldehyde, valeric acid aldehyde
CID PubChem 8063
ChEBI CHEBI:84069
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Valeraldehyde
Note relative au nom 98%
Point de fusion -92.0°C
Densité 0.8070g/mL
Point d’ébullition 103.0°C
Point d’éclair 12°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3CHO
Indice de réfraction 1.3900 to 1.3950
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 676
Merck Index 15, 10088
Gravité spécifique 0.807
Informations sur la solubilité Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, propylene glycol and, many organic solvents
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 97%