Learn More
BUCHI Vacuum Pump V-600 for Rotavapor R-220 Pro Industrial Evaporator for multiple benchtop Rotavapors
Vacuum Pump V-600 is a chemically resistant 3-stage diaphragm pump with silent and economical operation that makes it suited to work with the R-220 Pro or multiple benchtop Rotavapors
Marque: BUCHI 11V600200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pompe à membrane à 3 étages résistante aux produits chimiques
- Fonctionnement silencieux et économique
- Convient parfaitement à un fonctionnement avec le R-220 Pro, plusieurs Rotavapors ou l’évaporation parallèle SyncorePlus
- 1,5 mbar de vide final
- Capacité de vide de 3,1 m3/h
Spécification
1,5 mbar | |
332 x 330 x 291 mm | |
40 à 64 dBA | |
50/60 Hz | |
IP20 | |
100/240 V |
Pompe à vide V-600, interface I-300, flacon Woulff | |
V-600 | |
3,1 m³/h | |
Système de vide | |
Évaporation rotative |
CE, CSA, CUS