Learn More
Welch Ilmvac™ Vacuum pump P 6 E
Marque:  Welch Ilmvac™ 321003
Code produit. 12945134
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
rotary vane 230V 50/60Hz 405mm x 150mm x 215mm (w x d x h) pumping speed 97/110L/min ultimate vacuum 1 x 10-1 mbar Welch-Ilmvac