Learn More
Labconco™ Huile pour pompe à vide
Fabriqués à partir d’huile hydrocarbonée paraffinique hydrotraitée. L’huile de pompe à vide Labconco™ réduit la friction, refroidit et contrôle la contamination lorsqu’elle est utilisée avec des pompes à vide à usage général.
Marque:  Labconco™ 1988000
Code produit. 12604576
  • 94.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Huile de remplacement pour pompes à vide à usage général 1472100, 7739400, 7739402, 1467700, 7739401 et 7739403
  • Huile hydrocarbonée paraffinique hydrotraitée
  • Un litre