Learn More
Welch-Ilmvac™ Pompes à membrane sèches, sans huile, à entraînement direct à trois étages, pression limite < 2 mbar
Les pompes à membrane sèches Welch-Ilmvac™ et sans huile sont disponibles en format standard (avec silencieux d’échappement) ou en format à usage chimique (avec vanne du ballast à gaz). Dotées d’un entraînement direct à trois étages, ces pompes peuvent fournir une pression limite de < 2 mbar à des niveaux de bruit de < 44 dB.
Marque:  Welch-Ilmvac™ 412783
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 12612905
  • 7705.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Type de produit : Pompe à membrane
  • Sans huile : Oui
  • Nombre d’étages : Trois
  • Type d’entraînement : Entraînement direct
  • Déplacement d’air : 135/151 l/min
  • Pression limite : Inférieure à 2 mbar
  • Bruit de fond : Moins de 44 dB
  • Dimensions (L/P/H) : 540 mm x 300 mm x 240 mm
  • Poids : 32,8 kg
  • Alimentation électrique : 230 V, 50/60 Hz
Spécification
Spécification
Entraînement direct
300 mm
< 44 dB
Pompe à membrane sans huile
277 mm
Système de vide
8
Pour produits chimiques
< 2 mbar
Vanne du ballast à gaz
MPC 1201 T
32,8 kg
50/60 Hz
540 mm
135 / 151 l/min
Sans huile
3
230 V