Learn More
Welch-Ilmvac™ Pompes à membrane sèches, sans huile, à entraînement direct à trois étages, pression limite < 2 mbar
Les pompes à membrane sèches Welch-Ilmvac™ et sans huile sont disponibles en format standard (avec silencieux d’échappement) ou en format à usage chimique (avec vanne du ballast à gaz). Dotées d’un entraînement direct à trois étages, ces pompes peuvent fournir une pression limite de < 2 mbar à des niveaux de bruit de < 44 dB.
Marque: Welch-Ilmvac™ 411783
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Type de produit : Pompe à membrane
- Sans huile : Oui
- Nombre d’étages : Trois
- Type d’entraînement : Entraînement direct
- Déplacement d’air : 135/151 l/min
- Pression limite : Inférieure à 2 mbar
- Bruit de fond : Moins de 44 dB
- Dimensions (L/P/H) : 540 mm x 300 mm x 240 mm
- Poids : 32,8 kg
- Alimentation électrique : 230 V, 50/60 Hz
Spécification
Entraînement direct | |
300 mm | |
< 44 dB | |
Pompe à membrane sans huile | |
240 mm | |
Système de vide | |
8 | |
Robustesse standard | |
< 2 mbar |
Silencieux d’échappement | |
MP 1201 T | |
32,8 kg | |
50/60 Hz | |
540 mm | |
135 / 151 l/min | |
Sans huile | |
3 | |
230 V |