Learn More
Welch Ilmvac™ Pompe à vide à membrane MP 301 E
Pompe à usage standard et sans huile adaptée aux gaz/vapeurs non réactifs. La pompe à vide à membrane Welch Ilmvac™ MP 301 E utilise une tête de pompe en aluminium et une membrane en PTFE.
Marque: Welch Ilmvac™ 411711
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Robustesse standard
- Sans huile
- Tête de pompe en aluminium
- Membrane en PTFE pour une longue durée de vie
- Les vannes PEEK offrent une excellente résistance chimique et une longue durée de vie
- Connecteurs PA avec tubulure en PTFE
- Silencieux d’échappement
- 1 tête, une seule étape
Spécification
27,7 po Hg | |
180 w | |
MP | |
2,3 m3 |
230 V 50/60 Hz | |
8,9 kg | |
Vide à membrane, usage standard | |
75 mbar |