Learn More
Memmert™ Tablette thermique pour étuve à vide
Matériaux supplémentaires éloxés en aluminium thermodurci 1.4404 (ASTM 316 L) pour les substances particulièrement corrosives avec grande surface de chauffage intégrée, ainsi que détection de la température locale (Pt100, circuit à 4 fils), protection individuelle de chaque étagère contre la surchauffe MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) et certificat d’étalonnage
600.00€ - 856.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage |
---|---|
Type | Étagère |
À utiliser avec (application) | Protection individuelle contre la surchauffe pour chaque étagère MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) |
Comprend | Détection de température locale (Pt100, circuit à 4 fils) |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11741464
|
Memmert™
VO29B00741 |
Standard primaire d’ozone modèle 200 | Aluminium |
608.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11751464
|
Memmert™
VO49B00743 |
Standard primaire d’ozone modèle 400 | Aluminium |
715.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11991449
|
Memmert™
VO29B00733 |
Standard primaire d’ozone modèle 200 | Acier inoxydable |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11323692
|
Memmert™
VO101B00744 |
Standard primaire d’ozone modèle 500 | Aluminium |
830.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11901459
|
Memmert™
VO49B00734 |
Standard primaire d’ozone modèle 400 | Acier inoxydable |
697.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11911459
|
Memmert™
VO101B00735 |
Standard primaire d’ozone modèle 500 | Acier inoxydable |
856.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Specifications
Certificat d’étalonnage | |
Étagère | |
Protection individuelle contre la surchauffe pour chaque étagère MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) | |
Détection de température locale (Pt100, circuit à 4 fils) |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.