Learn More
Cole-Parmer™ Porte-filtre à vide
Optimize your vacuum filtration process with the Vacuum Filtration Holder.
238.97€ - 247.70€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Verre fritté |
Matériau | Pince en aluminium, bouchon en caoutchouc de silicone |
Quantité | 1 de chaque |
Type | Vacuum Filtration Holder |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11721883
|
Cole-Parmer™
02921-00 |
15 ml |
238.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11711883
|
Cole-Parmer™
02920-00 |
100 ml |
247.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Fiole à vide• Pour membrane φ 25, 47 ou 90mm
• Support de filtre verre ou inox
• Fermeture à pince
• Entonnoir en verre borosilicaté avec support de filtre en verre fritté ou acier inox, pince aluminium ou bague vissante et bouchon percé en silicone pour adaptation sur rampe de filtration et fiole à vide
• Pour filtration ultrapure, choisir un support de filtre en acier inox
• Entonnoir de filtration à pince
• Support membrane verre
• Accessoires obligatoires fiole à vide ou rampe de filtration
• Inclus avec pince aluminium et bouchon silicone n°5
• Recherche et dénombrement d'E. coli
• Support de filtration
• Entonnoir en verre 100mL
• Recherche et dénombrement d'entérocoques
• Recherche et dénombrement de bactéries revivifiables à 37°C, Pseudomonas, Staphylocoques et Streptocoques
Spécification
Autoclavables | |
Pince en aluminium, bouchon en caoutchouc de silicone | |
Vacuum Filtration Holder |
Verre fritté | |
1 de chaque |