Learn More
Cytiva Pince pour dispositif de filtration sous vide
Fixez fermement les flacons pour éviter les déversements et les bris lors de l’utilisation de configurations de filtration sous vide/aspiration avec des frittés en verre. La pince pour dispositif de filtration sous vide Whatman™ comprend un ressort ou des pinces de verrouillage pour une utilisation avec les unités de filtration sous vide GV 025/0 ou GV 100/0 bris.
Marque: Cytiva 10443005
Description
Les dispositifs de filtration sous vide en verre Whatman avec filtre de fritté en verre, connexion à bouchon en caoutchouc et accessoires de filtre à membrane présentent une résistance chimique à la plupart des solutions aqueuses, organiques, acides et caustiques. Ils sont autoclavables et peuvent être utilisés jusqu’à 200°C.
- GV 025/0/06 : Pince à ressort pour unité de filtration sous vide de 60 ml
- GV 100/0/06 : Pince de serrage avec joint torique en silicone pour unité de filtration sous vide de 500 ml
Spécification
Autoclavable | |
500 mL | |
Joint torique en silicone | |
392°F | |
Pince |
Dispositif de filtration sous vide GV 100/0 | |
Filtration sous vide/aspiration | |
GV 100/0/06 | |
200°C |