Learn More
BUCHI Vacuum Control for L-250
The Lyovapor™ sensors accurately track temperature and/or pressure throughout the freeze-drying process, ensuring optimized operations and facilitating accurate endpoint determination using capacitive, Pirani pressure gauges, and sample temperature probes.
1270.00€ - 2410.00€
Spécification
Type Benchtop Freeze Dryer
Capacité (métrique) 4.5 L
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) Ambient to -105°C
Matériau Stainless Steel
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
18814171
Afficher les documents Détails de la promotion
BUCHI
11080162
Advanced Vacuum Control
2410.00€
1 pièce
30130643
Afficher les documents Détails de la promotion
BUCHI
11080161
Ultimate Vacuum
1270.00€
1 pièce
Description
Description
  • Chose from ultimate vacuum (no control) or advanced vacuum control for process regulation and method development
Spécification
Spécification
Benchtop Freeze Dryer
0
Stainless Steel
220/240 V
4.5 L
Ambient to -105°C
North America