Learn More
Gardner Denver Welch™ Ensemble de contrôle de pompe à vide du kit 10 avec MRV 100, DN 25 KF
Pour pompes à palettes rotatives avec brides KF25. Bloc économique pour le contrôle de la pression de vide jusqu’à 0,001 mbar.
Marque: Gardner Denver Welch™ 330054
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le boîtier de contrôle de vide comprend :
- Contrôleur de vide MRV100
- Capteur de vide PIZA111cr-GOLD
- Pièce en T de mesure KF25/16
- Électrovanne bidirectionnelle
- Pinces, anneaux de centrage et adaptateurs
- Branchements électriques
Spécification
DN 25 KF | |
Rotary vane pumps with KF25 flanges | |
Vacuum Control Kit |