Learn More
Gardner Denver Welch™ Kit 9 Bloc de commande de pompe à vide avec MRV 100, DN 16 KF
Pour pompes à palettes rotatives avec brides KF16. Bloc économique pour le contrôle de la pression de vide jusqu’à 0,001 mbar.
Marque: Gardner Denver Welch™ 330053
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le boîtier de contrôle de vide comprend :
- Contrôleur de vide MRV100
- Capteur de vide PIZA111cr-GOLD
- Pièce en T de mesure KF16
- Électrovanne bidirectionnelle
- Pinces, anneaux de centrage et adaptateurs
- Branchements électriques
Spécification
DN 16 KF | |
Vacuum Control Kit | |
Rotary vane pumps with KF16 flanges |