Learn More
Welch™ Boîtier de commande de vide
Utilisez ce contrôleur de paillasse pour une variété d’applications. Les boîtiers de commande de vide Welch Ilmvac™ sont conçus pour une utilisation avec les pompes à membrane Welch MPC 302 Z.
Marque: Welch™ 600053
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Boîtier de commande numérique de vide VCB 521 cv
- Stabilisateur de vide numérique de paillasse résistant aux produits chimiques
- Avec capteur intégré, soupape antiretour, vannes de ventilation et de contrôle
- 1100 à 1 mbar
- 90-260 V, 50/60 Hz
- Avec câbles pour prises Schuko, UK et US
Spécification
90/260 V | |
VCB 521 cv | |
40°C | |
105 mm | |
Boîtier de contrôle du vide | |
90/260 VCA |
178 mm | |
1.5 kg | |
15°C | |
195 mm | |
1 à 1100 mbar |