Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pompe d’aspiration à vide en PE
Fonctionnant sous une pression d’eau supérieure à 11 psi, la pompe d’aspiration à vide possède un raccord de tuyau à déconnexion rapide et offre un débit maximum de 6 L/min.
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F32947-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La pompe d’aspiration en polyéthylène haute densité fonctionne à une pression d’eau supérieure à 11 psi (7 584 N/m2)
- Le clapet anti-retour intégré résiste aux filtrats et vapeurs corrosifs
- Le raccord de tuyau à déconnexion rapide est compatible avec toute tubulure ayant un diamètre intérieur compris entre 6,4 et 9,5 m (0,25 à 0,375 po)
- Le raccord du robinet à filetage mâle présente un diamètre intérieur de 9,5 mm (0,375 po) Possibilité d’atteindre un vide maximum de 69,6 cm Hg (27,4 po) avec un débit de 6 L/min (1,5 gal/min).
Spécification
Cylindrique | |
Non | |
6.4 à 9.5 mm (0.25 à 0.375 po) de dia. int. |
9.5 mm | |
PEHD | |
Blanc |