Learn More
Fisherbrand™ Accessoire pour système d’aspiration à vide Advantage, adaptateur huit canaux
Pour une utilisation avec le système d’aspiration à vide Advantage
Marque: Fisherbrand™ 828852-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- For use with Vacuum Aspiration Advantage System
- Enhances precision and accuracy across all channels, minimises sample volume variation
- The elector allows for easy and efficient dispensing of the samples
- Streamlines the workflow and reduces the risk of sample cross-contamination
- Compatible with a variety of sample containers, such as microplates or tubes
Spécification
Plastic | |
Adapter | |
Aspiration Advantage System |
8 | |
Aspiration of biological and medical liquids and fluids, Cell culture aspiration, Disposal of biological and medical fluids, Rinsing of sample cultures |