Learn More
Greiner Bio-One Tube Vacuette™, Premium, bouchon vert, anneau noir, héparine de lithium, stérile
Recouvert d’héparine de lithium pour bloquer la cascade de coagulation.
27.20€
Spécification
Additif | Héparinate de lithium |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur de bouchon | Vert avec anneau noir |
Longueur (métrique) | 75 mm |
Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15452530
|
Greiner Bio-One
454084 |
4 mL |
27.20€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Coated with lithium heparin to block the clotting cascade.
- La paroi interne est recouverte d’héparine de lithium séchée par pulvérisation, qui agit comme un anticoagulant pour bloquer la cascade de coagulation.
Spécification
Héparinate de lithium | |
Vert avec anneau noir | |
13 mm |
Stérile | |
75 mm |