Learn More
Greiner Bio-One Tubes évacués pour hématologie K3 EDTA
Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
Marque: Greiner Bio-One 454222
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
VACUETTE™ EDTA Blood Collection tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology. Available with K2EDTA, K2EDTA Separator and K3EDTA. VACUETTE™ K3EDTA tubes contain tri-potassium K3EDTA which blocks the coagulation cascade.
- Les tubes sont fournis en boîtes de 50 pièces
- Pour le prélèvement sanguin veineux
- En plastique PET virtuellement incassable
- Meilleure sécurité et meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence.
- Principalement en hématologie
- La paroi interne est revêtue d’EDTA K 2 déshydratée par pulvérisation qui agit comme un anticoagulant, liant les ions calcium et interrompant la coagulation en cascade
- Les tubes de prélèvement sanguin EDTA K2 avec séparateur de gel et les tubes de prélèvement sanguin EDTA K3 sont disponibles
- Des bouchons roses pour l’immunohématologie sont également disponibles
- Marquage CE
Spécification
Tube de prélèvement sanguin | |
PET | |
Bouchon de sécurité à tirer | |
Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™ | |
75 mm | |
Prélèvement sanguin |
K3EDTA | |
Stérile | |
2 mL | |
Lavande avec anneau blanc | |
13 x 75 mm | |
13 mm |