Learn More
IKA™ Contrôle VACSTAR avec prise UK
GREENER_CHOICE
Séparation, filtration, élimination : La pompe à vide à membrane à 4 chambres sèche VACSTAR est puissante, résistante aux produits chimiques et à faible entretien. La commande VACSTAR est le système idéal avec son contrôleur de vide intégré et son écran amovible.
Marque:  IKA™ 0020109377
4313.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21962" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17513666
  • 4767.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Séparation, filtration, élimination : La pompe à vide à membrane à 4 chambres sèche VACSTAR est puissante, résistante aux produits chimiques et à faible entretien. La commande VACSTAR est le système idéal avec son contrôleur de vide intégré et son écran amovible. Le contrôleur offre un mode adapté au processus souhaité : du fonctionnement automatique au fonctionnement manuel, jusqu’au pompage ou à la fonction d’évacuation et de nettoyage.
  • Aspiration haute performance
  • La pompe VACSTAR offre d’excellentes performances d’aspiration, avec une puissance de 22 l/min à un minimum de 2 mbar.
  • Contrôleur de vide intégré avec contrôleur amovible (WiCo)
  • En fonction de l’application, vous pouvez facilement sélectionner votre mode de fonctionnement à l’aide du menu opérateur intuitif ou de la télécommande.
  • Pour une sécurité supplémentaire pour les utilisateurs et l’environnement, nous vous recommandons d’utiliser le condenseur d’émission sous vide VSE 1, qui empêche les solvants d’être libérés dans l’air ambiant. Le VSE 1 est disponible en tant qu’accessoire.
  • Inclus à la livraison
    • Contrôle WiCo VACSTAR
    • Tuyau à vide (1 m)
    • WH11
    • Bloc d’alimentation OS 1.0 WiCo
    • Câble USB : USB A à micro-B, 2 m
    • Câble USB A - USB B
    • Tournevis
Spécification
Spécification
500 x 270 x 435 mm
22 l/min
Système de vide
UK
50/60 Hz
100/240 V