Learn More
Buerkle™ PharmaPicker en acier inoxydable V4A
Le flacon PharmaPicker en acier inoxydable V4A est destiné à l’échantillonnage de très petites quantités de poudres très puissantes, coûteuses ou actives pour l’analyse.
655.00€
Spécification
Type de produit | PharmaPicker |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
Autoclavable | Autoclavable |
Comprend | Cylindre de collecte |
Type de poignée | En T |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10274524
|
Buerkle™
5346-1000 |
0,1 à 1,2 ml |
655.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11703949
|
Buerkle™
5346-2000 |
1,25 à 2,50 ml |
655.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour l’échantillonnage de très petites quantités
- Les plus petites quantités d’échantillons comprises entre 0,1 et 2,5 ml peuvent être prélevées avec le flacon PharmaPicker
- En échangeant simplement la pointe du volume dans le cylindre de prélèvement pour 0,1–1,2 ml ou 1,25– ml, le volume d’échantillonnage est modifié.
- Acier inoxydable AISI316L (1.4404)
Électropoli
Spécification
PharmaPicker | |
Autoclavable | |
En T | |
Petites quantités de poudre |
Acier inoxydable (V4A) | |
Cylindre de collecte | |
Électro-poli | |
60 cm |