Learn More
Buerkle™ Pelle en acier inoxydable V2A
Utilisez cette pelle en acier inox Buerkle™ V2A comme cuillère de dosage dans le laboratoire. Elle convient également à une utilisation avec des denrées alimentaires
Marque: Buerkle™ 5370-0120
32.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pelle V2A en acier inoxydable pour l’échantillonnage.
- Acier inoxydable V2A (1.4301)
- Stérilisable
- Robuste
Spécification
Cuillère de dosage | |
Autoclavable | |
Non stérile | |
Apte au contact alimentaire |
Acier inoxydable (V2A) | |
120 ml | |
AISI 304, V2A (1.4301) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Pelle en acier inoxydable V2A > Capacité : 120 ml ; Longueur : 50 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu