Learn More
Cole-Parmer™ V Series Stuart™ Vortex Mixer
This V Series Stuart™ Vortex Mixer is a compact unit perfect for individual work stations.
241.00€ - 419.00€
Code produit | Marque | Vitesse de rotation | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Vitesse de rotation | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12017134
|
Cole-Parmer™
04729-01 |
Vitesse fixe |
318.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12027134
|
Cole-Parmer™
04729-03 |
200 à 2500 tr/min |
419.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15401435
|
Cole-Parmer™
04729-13 |
2500 à 4500 tr/min |
241.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Mix a wide variety of tube sizes and shapes with the included rubber cup head.
- Heavy die-cast body won't dance across your bench.
- Automatic start when the soft rubber cup is pressed down.
- The Vortex mixer provides rapid mixing of samples contained in test-tubes, small flasks and bottles.
- Starts automatically when the rubber cup is depressed and stops once vessel is removed.
- Control the mixing speed by selecting from 200 rpm for more gentle mixing to 2500 rpm for vigorous agitation.
- Heavy die-cast body for stability during use.
- Includes integral retort rod for securing vessels above the vortex action for long-term mixing.