Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité V-MOVE-90
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail équipées de portes à ouverture / fermeture électronique.
4349.71€ - 6061.61€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 14470-1, TRGS 510 |
---|---|
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Modèle de porte | Fermeture automatique |
À utiliser avec (application) | Stockage de substances dangereuses inflammables |
Code produit | Marque | Capacité de charge | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de charge | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15939541
|
Asecos™
3503500135103 |
5 étagères : 50 kg chacun, inserts : 50 kg chacun, bacs : 13 L chacun, charge maximale : 240 kg |
6061.61€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15916371
|
Asecos™
3508504035100 |
4 étagères : 50 kg chacune, insert : 50 kg, bac : 13 L, charge maximale : 120 kg |
4349.71€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15826501
|
Asecos™
3508604135104 |
4 étagères : 50 kg chacun, inserts : 50 kg chacun, bacs : 13 L chacun, charge maximale : 240 kg |
6020.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Intégration et utilisation de l’espace optimales – avec une profondeur de 86 cm, les armoires V-LINE utilisent maintenant l’espace situé à côté des hottes de laboratoire et des paillasses que les armoires à matières dangereuses classiques n’utilisent pas
- Résistance au feu de 90 minutes
- Confort maximal – la technologie de tiroir vertical permet d’accéder et de voir l’intérieur de tous les récipients stockés des deux côtés
- Les tiroirs verticaux s’ouvrent et se ferment automatiquement par la pression d’un bouton
- Les tiroirs glissent doucement et sans bruit hors et dans le corps de l’armoire sans nécessiter d’efforts physiques supplémentaires
- La fonction d’arrêt des tiroirs verticaux détecte les résistances et élimine le risque de coincement
- Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec un verrou cylindrique et armoires pouvant être intégrées par le client dans un système fermeture existant
- Indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert) fourni
- Toujours fermé – fermeture automatique de la porte en série après environ 60 secondes, avec déclenchement d’un signal sonore / visuel avant la fermeture
- L’équipement intérieur éventuel comprend des étagères réglables en hauteur, des bacs de collecte inférieurs et des systèmes de garde-corps
- Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
- Construction robuste et durable – corps extérieur résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre
- Ventilation – conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
EN 14470-1, TRGS 510 | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Fermeture automatique | |
Stockage de substances dangereuses inflammables |