Learn More
BUCHI V-80 Vacuum Pump
The Vacuum Pump V-80 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
1520.00€ - 3670.00€
Spécification
Vide max. | 15 mbar |
---|---|
Débit | 1.3 m3/hr. |
Type de pompe | Oilless Diaphragm Pump |
Applications | Rotary Evaporation |
Pression maximale | Ambient |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30000651
|
BUCHI
11V080000 |
Vacuum Pump |
1520.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000621
|
BUCHI
11V080001 |
Vacuum Pump, Secondary V Condenser with Insulation |
2770.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000622
|
BUCHI
11V080010 |
Vacuum Pump, Woulff Bottle |
1790.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000633
|
BUCHI
11V080011 |
Vacuum Pump, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation |
2780.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000629
|
BUCHI
11V080100 |
Vacuum Pump, I-80 Controller |
2210.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000614
|
BUCHI
11V080101 |
Vacuum Pump, I-80 Controller, Secondary V Condenser with Insulation |
3280.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000697
|
BUCHI
11V080110 |
Vacuum Pump, I-80 Controller, Woulff Bottle |
2370.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000695
|
BUCHI
11V080111 |
Vacuum Pump, I-80 Controller, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation |
3210.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000635
|
BUCHI
11V080200 |
Vacuum Pump, I-180 Controller |
2570.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000643
|
BUCHI
11V080201 |
Vacuum Pump, I-180 Controller, Secondary V Condenser with Insulation |
3520.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000696
|
BUCHI
11V080210 |
Vacuum Pump, I-180 Controller, Woulff Bottle |
2670.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000609
|
BUCHI
11V080211 |
Vacuum Pump, I-180 Controller, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation |
3670.00€
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Effective vacuum source for limited budgets
- Small footprint saves valuable laboratory space
- Light weight and compact design with removable carrying handle
- High up time due to low maintenance
- Accurate vacuum regulation thanks to optional interface
- Maximum longevity due to robust and stable design and Integrated ECO2 mode
- On/off-regulated by the Interface I-180, optimally suited to work with Rotavapor R-80
- Includes silencer and 2 m of vacuum tubing
Spécification
15 mbar | |
Oilless Diaphragm Pump | |
Ambient |
1.3 m3/hr. | |
Rotary Evaporation | |
100/240 V |