Learn More
BUCHI V-300 Vacuum Pump
A quiet and chemically resistant PTFE diaphragm pump. It is optimally suited to work with the I-300 / I-300 Pro Controllers for Rotavapors and parallel evaporators SyncorePlus and Multivapor.
Marque: BUCHI 11V300320
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fonctionnement silencieux grâce à la régulation de la vitesse
- Fonctionnement sans surveillance en combinaison avec l’interface I-300 ou I-300 Pro lorsqu’elle est associée à un capteur de niveau en option pour le condenseur secondaire qui signale tout débordement éventuel du flacon récepteur
- Grande résistance chimique grâce à l’utilisation de matériaux de haute qualité
- Durée de vie prolongée grâce à son fonctionnement à vitesse contrôlée associé à l’interface I-300 ou I-300 Pro en option
- Détection visuelle aisée des condensats et des particules grâce au panneau avant transparent
- Intégration transparente des plug-and-play dans :
- Système de vide à vitesse contrôlée avec interface I-300 / I-300 Pro
- Un système BUCHI Rotavapor™ R-300 entièrement automatisé incluant tous les paramètres de processus
Spécification
5 mbar | |
1,8 m³/h | |
IP20 | |
2 bar |
Flacon Woulff, condenseur secondaire à piège à froid, interface I-300 Pro | |
Pompe à membrane | |
Appareil de distillation d’évacuation, filtration sous vide, armoires de séchage sous vide, fours de séchage | |
I-300 / I-300 Pro et R-300 |