Learn More
BUCHI V-180 Vacuum Pump
The Vacuum Pump V-180 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
1820.00€ - 4140.00€
Spécification
Vide max. | 10 mbar |
---|---|
Type du moteur | Brushless DC |
Dimensions (L x l x H) | 207 x 185 x 238 mm |
Profondeur (métrique) | 207 mm |
Matériau | PTFE |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30000617
|
BUCHI
11V180000 |
Vacuum Pump |
1820.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000613
|
BUCHI
11V180001 |
Vacuum Pump, Secondary V Condenser with Insulation |
2820.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000640
|
BUCHI
11V180010 |
Vacuum Pump, Woulff Bottle |
2010.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000623
|
BUCHI
11V180011 |
Vacuum Pump, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation |
3030.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000631
|
BUCHI
11V180100 |
Vacuum Pump, I-80 Controller |
2540.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000636
|
BUCHI
11V180101 |
Vacuum Pump, I-80 Controller, Secondary V Condenser with Insulation |
3360.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000650
|
BUCHI
11V180110 |
Vacuum Pump, I-80 Controller, Woulff Bottle |
4140.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000624
|
BUCHI
11V180111 |
Vacuum Pump, I-80 Controller, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation |
3520.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000618
|
BUCHI
11V180200 |
Vacuum Pump, I-180 Controller |
3030.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000630
|
BUCHI
11V180201 |
Vacuum Pump, I-180 Controller, Secondary V Condenser with Insulation |
3820.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000698
|
BUCHI
11V180210 |
Vacuum Pump, I-180 Controller, Woulff Bottle |
3190.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30000694
|
BUCHI
11V180211 |
Vacuum Pump, I-180 Controller, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation |
4140.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Effective vacuum source for limited budgets
- Small footprint saves valuable laboratory space
- Light weight and compact design with removable carrying handle
- High up time due to low maintenance
- Accurate vacuum regulation thanks to optional interface
- Maximum longevity due to robust and stable design and Integrated ECO2 mode
- On/off-regulated by the Interface I-180, optimally suited to work with Rotavapor R-80
- Includes silencer and 2 m of vacuum tubing
Spécification
10 mbar | |
207 x 185 x 238 mm | |
PTFE | |
32 to 57 dBA | |
1.5 m3/hr. | |
238 mm | |
185 mm | |
IP21 | |
Rotary Evaporation | |
Ambient | |
100/240 V |
Brushless DC | |
207 mm | |
V-180 | |
180 W | |
50/60 Hz | |
207 mm | |
Oilless Diaphragm Pump | |
2 | |
1 | |
Rotary Evaporator |