Learn More
BUCHI Pompe à vide V-100
The Vacuum Pump V-100 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
Marque: BUCHI 11V100012
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La V-100 est une pompe à vide économique et résistante aux produits chimiques avec une conception compacte.
- Elle couvre les besoins essentiels de la génération de vide.
- Elle fonctionne parfaitement avec les articles I-100 et R-100.
Spécification
10 mbar (±2 mbar) | |
1,5 m3/h | |
IP20 | |
1,013 bars |
Flacon de Woulff, piège à froid secondaire (sans interface) | |
Pompe à vide du diaphragme | |
Évaporation rotative | |
100/240 V |