Learn More
BUCHI Pompe à vide V-100
The Vacuum Pump V-100 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
Marque: BUCHI 11V100011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Source de vide efficace pour petits budgets
- Son faible encombrement permet un gain d’espace précieux dans le laboratoire
- Adaptée à plusieurs applications : Évaporation, séchage et concentration, filtration et tamisage par aspiration
- Conception légère et compacte avec poignée de transport intégrée
- Temps de disponibilité prolongé en raison de sa maintenance réduite
- Régulation précise du vide grâce à l’interface en option
- Grande résistance chimique grâce à l’utilisation de matériaux de qualité
- Durabilité maximale grâce à :
- Conception robuste et stable
- Mode ECO2 intégré
Spezifikation
10 mbar | |
1,5 m³/h | |
IP20 | |
2 bar | |
100/240 V |
Flacon de Woulff, condenseur secondaire | |
Pompe à membrane | |
Appareil de distillation d’évacuation, filtration sous vide, armoires de séchage sous vide, fours de séchage | |
I-300 / I-300 Pro et R-300 |