Learn More
BUCHI Pompe à vide V-100
The Vacuum Pump V-100 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
Marque:  BUCHI 11V100010
Code produit. 15304926
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Source de vide efficace pour petits budgets
  • Son faible encombrement permet un gain d’espace précieux dans le laboratoire
  • Conception légère et compacte avec poignée de transport intégrée
  • Temps de disponibilité prolongé en raison de sa maintenance réduite
  • Régulation précise du vide grâce à l’interface en option
  • Durabilité maximale grâce à : Conception robuste et stable et mode ECO2 intégré
  • Activation/désactivation par l’interface I-100, parfaitement adaptée au fonctionnement avec Rotavapor R-100
  • Comprend un silencieux et 2 m de tubulure sous vide
Spécification
Spécification
10 mbar
Pompe à vide
1,5 m³/h
IP20
Atmosphérique
Flacon Woulff (sans interface ni condenseur secondaire)
V-100
Système de vide
Évaporation rotative
100/240 V