Learn More
UVP Tubes de rechange pour lampes UV portables
Plusieurs utilisations possibles, notamment dans les applications de laboratoire, de recherche ou de criminologie. Les tubes de rechange pour lampes UV portatives UVP™ sont conçus pour une utilisation avec la lampe UV portative à poignée du modèle ML-49.
33.75€ - 38.20€
Spécification
Type de produit | Lampe à UV |
---|---|
Source lumineuse | UV-A |
Puissance en watts | 6 W |
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11747993
|
UVP
34-0015-01 |
365/284 nm |
38.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12892979
|
UVP
34-0016-01 |
365 nm |
33.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les lampes sont légères pour une manipulation aisée- Boîtier en plastique durable
- Six watts
- Modèles disponibles avec UV de courte longueur d’onde, de longue longueur d’onde ou une combinaison de longueurs d’onde courtes et longues
- La version avec longueurs d’onde courtes et longues combinées est fournie avec un sélecteur de longueur d’onde pour commuter entre les longueurs d’onde
Spécification
Lampe à UV | |
UV-A | |
6 W | |
1 de chaque |