Learn More
Uvex™ Gants d’assemblage à revêtement en polyuréthanes Unipur 6639
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
8
9
10
11
Description
- Gants en polyamide avec revêtement en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts
- Le revêtement offre un niveau élevé de résistance à l’abrasion
- Capacités de préhension améliorées dans les applications sèches ou légèrement humides
- Légers et sensibles, parfaits pour les travaux mécaniques de précision
- Le matériau de couleur foncée dissimule la saleté et les taches
Spécification
Spécification
Coating Material | Polyuréthane |
Couleur | Noir |
Matériau | PA |
Dimensions | 9 |
Norme EN388 | 4131X |
Type de manchette de gant | Tricoté |
Séries | Unipur 6639 |