Learn More
Uvex™ Gants de sécurité Unilite Thermo
Protection robuste des mains pour les conditions de travail dans le froid
14.60€
Spécification
Certifications/Conformité | 388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1) |
---|---|
Zone enduite | Paume et bouts de doigts |
Coating Material | Polymère souple |
Couleur | Noir |
Matériau | Élasthanne |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15387132
|
Uvex™
6059310 |
10 |
14.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15317142
|
Uvex™
6059308 |
8 |
14.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15327142
|
Uvex™
6059309 |
9 |
14.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1) | |
Polymère souple | |
Élasthanne | |
Tricoté |
Paume et bouts de doigts | |
Noir | |
Travaux à basse température, entrepôts réfrigérés et conduite de chariots élévateurs | |
Acrylique / laine vierge |