Learn More
Uvex™ Surlunettes de sécurité Super OTG 9169
Les surlunettes de sécurité Super OTG sont très confortables, tout en offrant une excellente protection oculaire. Elles s’adapteront parfaitement sur les verres de correction classiques, les rendant parfaites pour les visiteurs.
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-UV |
---|---|
Type de lentille | Supravision Sapphire |
Certifications/Conformité | EN 170 |
Description | Surlunettes transparentes en polycarbonate |
Teinte de la lentille | Transparents |
Description
- Lunettes de sécurité extrêmement confortables offrant une excellente protection oculaire
- Conçues pour s’adapter aux verres de correction, ce qui rend ces lunettes idéales pour les visiteurs
- Branches sans charnière avec extrémités de branches souples réglables pour un confort supplémentaire
- Le revêtement Uvex™ Supravision Sapphire est extrêmement résistant aux produits chimiques et aux rayures des deux côtés
- Le revêtement Uvex™ Supravision Excellence est doté d’intérieur anti-buée et d’un extérieur extrêmement résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- Vision périphérique sans restriction
Spécification
Anti-UV | |
EN 170 | |
Transparents | |
Polycarbonate | |
W 166 F CE |
Supravision Sapphire | |
Surlunettes transparentes en polycarbonate | |
Bras latéraux sans charnières, branches flexibles | |
UV400 |