Learn More
Uvex™ Lunettes de sécurité à monture en polycarbonate Uvex™
Lunettes de sécurité réglables
16.50€
Spécification
Teinte de la lentille | Transparent |
---|---|
Couleur de la monture | Noir |
Nb par paquet | 1paire |
Style des branches | Réglable |
Lens Material | Polycarbonate |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12414980
|
Uvex™
9195275 |
Standard | N/A | ||||||
Description
Verres avec revêtement UV en polycarbonate Supravision HC-AF ou Optidur 3000, légers avec inclinaison et longueur des branches réglables.Spécification
Transparent | |
1paire | |
Polycarbonate |
Noir | |
Réglable |